Print…
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-1-Benzyloxy-2-propanol, Benzyl (S)-(+)-2-Hydroxypropyl Ether
OR918206-25G OR918206-5G
APOSOR918206-25GEA 342 EUR
APOSOR918206-25G APOSOR918206-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Peso Molecular: 166.22 g/mol
Densidade: 1.044 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367008
Número CAS: 85483-97-2