Print…
3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918025-1G OR918025-250MG
APOSOR918025-1GEA 487 EUR
APOSOR918025-1G APOSOR918025-250MG
3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde 95%
3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18382018
Número CAS: 98485-37-1