Print…
4-Methylcyclohexylamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Methylcyclohexanamine hydrochloride, Hexahydro-p-toluidine Hydrochloride
OR917951-25G OR917951-5G
APOSOR917951-25GEA 438 EUR
APOSOR917951-25G APOSOR917951-5G
4-Methylcyclohexylamine hydrochloride 95%
4-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅N
Peso Molecular: 149.66 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051985
Número CAS: 100959-19-1