Print…
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917829-1G OR917829-5G
APOSOR917829-1GEA 84.1 EUR
APOSOR917829-1G APOSOR917829-5G
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075338
Número CAS: 20972-36-5