Print…
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9178-1G OR9178-25G OR9178-5G
APOSOR9178-1GEA 87.3 EUR
APOSOR9178-1G APOSOR9178-25G APOSOR9178-5G
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Fórmula: C₉H₇BrN₂O
Ponto de Fusão: 81…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08087563
Número CAS: 160377-57-1