Print…
tert-Butyl crotonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Crotonic Acid tert-Butyl Ester
OR917764-25G OR917764-5G
APOSOR917764-25GEA 371 EUR
APOSOR917764-25G APOSOR917764-5G
tert-Butyl crotonate 95%
tert-Butyl crotonate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059055
Número CAS: 79218-15-8