Print…
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-DL-Phe(4-I)-OH
OR917657-25G OR917657-5G
APOSOR917657-25GEA 787 EUR
APOSOR917657-25G APOSOR917657-5G
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
4-Iodo-DL-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀INO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063066
Número CAS: 14173-41-2