Print…
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, Di-tert-butyl Hydrazodiformate, Di-tert-butyl 1,2-Hydrazinedicarboxylate
OR917632-100G OR917632-25G
APOSOR917632-100GEA 71.2 EUR
APOSOR917632-100G APOSOR917632-25G
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015000
Número CAS: 16466-61-8