Print…
2,4-Diclorobenzilamina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917520-100G OR917520-5G
APOSOR917520-100GEA 248 EUR
APOSOR917520-100G APOSOR917520-5G
2,4-Diclorobenzilamina 98%
2,4-Diclorobenzilamina
Fórmula: C₇H₇Cl₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008109
Número CAS: 95-00-1