Print…
5-Oxohexanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917515-100G OR917515-25G
APOSOR917515-100GEA 265 EUR
APOSOR917515-100G APOSOR917515-25G
5-Oxohexanoic acid 98%
5-Oxohexanoic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004412
Número CAS: 3128-06-1