Print…
Cyclohexyl vinyl ether 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917443-100G OR917443-1KG OR917443-500G
APOSOR917443-100GEA 125 EUR
APOSOR917443-100G APOSOR917443-1KG APOSOR917443-500G
Cyclohexyl vinyl ether 95%
Cyclohexyl vinyl ether
Fórmula: C₈H₁₄O
Peso Molecular: 126.20 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046358
Número CAS: 2182-55-0