Print…
1-Benzylpyrrole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917442-25G OR917442-5G
APOSOR917442-25GEA 287 EUR
APOSOR917442-25G APOSOR917442-5G
1-Benzylpyrrole 98%
1-Benzylpyrrole
Fórmula: C₁₁H₁₁N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00963301
Número CAS: 2051-97-0