Print…
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR917428-1G OR917428-5G
APOSOR917428-1GEA 0 EUR
APOSOR917428-1G APOSOR917428-5G
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid 98%
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10018453
Número CAS: 2903-48-2