Print…
trans-Decahydroquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917395-100G OR917395-25G OR917395-5G
APOSOR917395-100GEA 806 EUR
APOSOR917395-100G APOSOR917395-25G APOSOR917395-5G
trans-Decahydroquinoline 98%
trans-Decahydroquinoline
Fórmula: C₉H₁₇N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00137755
Número CAS: 767-92-0