(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917343-1G
OR917343-250MG
APOSOR917343-1GEA
464
EUR
APOSOR917343-1G
APOSOR917343-250MG
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide 95%
(S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
Fórmula:
C₇H₁₄N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191361 Número CAS: 114812-34-9 |