Print…
4-Bromo-2-furoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR917328-1G OR917328-250MG
APOSOR917328-1GEA 235 EUR
APOSOR917328-1G APOSOR917328-250MG
4-Bromo-2-furoic acid 95%
4-Bromo-2-furoic acid
Fórmula: C₅H₃BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00092494
Número CAS: 3439-02-9