Print…
Pyrimidin-4-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR917181-100G OR917181-25G OR917181-5G
APOSOR917181-100GEA 0 EUR
APOSOR917181-100G APOSOR917181-25G APOSOR917181-5G
Pyrimidin-4-ol 98%
Pyrimidin-4-ol
Fórmula: C4H4N2O
Ponto de Fusão: 163…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00038024
Número CAS: 51953-18-5