Print…
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Piperidin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
OR917162-10G OR917162-1G OR917162-5G
APOSOR917162-10GEA 638 EUR
APOSOR917162-10G APOSOR917162-1G APOSOR917162-5G
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride ≥98%
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₇Cl₂N₃
Peso Molecular: 274.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08461220
Número CAS: 51785-23-0