Print…
S,S'-Diethyl dithiocarbonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR916981-1G OR916981-5G
APOSOR916981-1GEA 328 EUR
APOSOR916981-1G APOSOR916981-5G
S,S'-Diethyl dithiocarbonate 95%
S,S'-Diethyl dithiocarbonate
Fórmula: C₅H₁₀OS₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144162
Número CAS: 623-80-3