Print…
Octahydrocyclopenta[c]pyrrole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR916903-10G OR916903-1G OR916903-25G
APOSOR916903-10GEA 348 EUR
APOSOR916903-10G APOSOR916903-1G APOSOR916903-25G
Octahydrocyclopenta[c]pyrrole 98%
Octahydrocyclopenta[c]pyrrole
Fórmula: C₇H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 5661-03-0