Print…
H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR916821-1G OR916821-25G OR916821-5G
APOSOR916821-1GEA 116 EUR
APOSOR916821-1G APOSOR916821-25G APOSOR916821-5G
H-DL-Phe(4-Me)-OH 97%
H-DL-Phe(4-Me)-OH
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 4599-47-7