Print…
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Allyl 1-Pyrrolidinecarbodithioate, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid Allyl Ester, 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Allyl Ester, Pyrrolidinodithiocarbamic acid Allyl Ester, Pyrrolidinodithiocarbamic Acid Allyl Ester, Allyl Pyrrolidinodithiocarbamate
OR916805-1G OR916805-25G OR916805-5G
APOSOR916805-1GEA 125 EUR
APOSOR916805-1G APOSOR916805-25G APOSOR916805-5G
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate 95%
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate
Fórmula: C₈H₁₃NS₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135118
Número CAS: 701-13-3