Print…
(Phenylthio)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR916733-100G OR916733-25G
APOSOR916733-100GEA 163 EUR
APOSOR916733-100G APOSOR916733-25G
(Phenylthio)acetic acid 95%
(Phenylthio)acetic acid
Fórmula: C₈H₈O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004355
Número CAS: 103-04-8