Print…
Heptamethyleneimine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR916642-1G OR916642-25G OR916642-5G OR916642-250MG OR916642-10G
APOSOR916642-1GEA 63.8 EUR
APOSOR916642-1G APOSOR916642-25G APOSOR916642-5G APOSOR916642-250MG APOSOR916642-10G
Heptamethyleneimine 98%
Heptamethyleneimine
Fórmula: C₇H₁₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003270
Número CAS: 1121-92-2