Print…
Triethylsilanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR916626-25G OR916626-5G
APOSOR916626-25GEA 168 EUR
APOSOR916626-25G APOSOR916626-5G
Triethylsilanol 95%
Triethylsilanol
Fórmula: C₆H₁₆OSi
Número MDL : MFCD00042640
Número CAS: 597-52-4