Print…
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9166-1G OR9166-5G
APOSOR9166-1GEA 75.9 EUR
APOSOR9166-1G APOSOR9166-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₈H₂₈BNO₂
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271932
Número CAS: 859833-22-0
UN: 3259
ADR: 8,III