Print…
O-Allylhydroxylamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR916474-25G OR916474-5G
APOSOR916474-25GEA 0 EUR
APOSOR916474-25G APOSOR916474-5G
O-Allylhydroxylamine hydrochloride 95%
O-Allylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₃H₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012957
Número CAS: 38945-21-0