Print…
5-Metil-3-hexanona 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl Isobutyl ketone, 5-Methyl-3-hexanone
OR916458-10G OR916458-1G OR916458-5G
APOSOR916458-10GEA 618 EUR
APOSOR916458-10G APOSOR916458-1G APOSOR916458-5G
5-Metil-3-hexanona 95%
5-Metil-3-hexanona
Fórmula: C₇H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009319
Número CAS: 623-56-3