Print…
Benzyl 2-Naphthyl Ether 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzyl 2-Naphthyl Ether, 2-Benzyloxynaphthalene
OR916445-100G OR916445-25G
APOSOR916445-100GEA 65.4 EUR
APOSOR916445-100G APOSOR916445-25G
Benzyl 2-Naphthyl Ether 95%
Benzyl-2-naphthyl ether
Fórmula: C₁₇H₁₄O
Ponto de Fusão: 96…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00089092
Número CAS: 613-62-7