Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
(S)-(-)-3-Bromoisobutyric Acid Methyl Ester, Methyl (S)-(-)-3-Bromo-2-methylpropionate, (S)-(-)-3-Bromo-2-methylpropionic Acid Methyl Ester, Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropanoate
OR916365-1G
OR916365-5G
APOSOR916365-1GEA
87
EUR
APOSOR916365-1G
APOSOR916365-5G
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate
Fórmula:
C₅H₉BrO₂ Peso Molecular: 181.03 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064487 Número CAS: 98190-85-3 |