Print…
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(tert-Butoxy)benzonitrile
OR916364-25G OR916364-5G
APOSOR916364-25GEA 231 EUR
APOSOR916364-25G APOSOR916364-5G
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
4-tert-Butoxybenzonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425273
Número CAS: 185259-36-3