Print…
2-Methylpentyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR916330-100G OR916330-25G
APOSOR916330-100GEA 328 EUR
APOSOR916330-100G APOSOR916330-25G
2-Methylpentyl acetate 95%
2-Methylpentyl acetate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060103
Número CAS: 7789-99-3