Print…
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
OR916291-5G OR916291-1G
APOSOR916291-5GEA 220 EUR
APOSOR916291-5G APOSOR916291-1G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Fórmula: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
Peso Molecular: 589.77 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03844773
Número CAS: 59831-02-6