Print…
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methylbenzylsulphonyl chloride, o-Tolylmethanesulphonyl chloride
OR9162-1G OR9162-250MG OR9162-100MG
APOSOR9162-1GEA 0 EUR
APOSOR9162-1G APOSOR9162-250MG APOSOR9162-100MG
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₉ClO₂S
Ponto de Fusão: 51,5…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683108
Número CAS: 92614-55-6