Print…
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9157-1G OR9157-250MG OR9157-5G
APOSOR9157-1GEA 72.5 EUR
APOSOR9157-1G APOSOR9157-250MG APOSOR9157-5G
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₉NO
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08271908
Número CAS: 90923-75-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III