Print…
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR914657-1G OR914657-5G
APOSOR914657-1GEA 0 EUR
APOSOR914657-1G APOSOR914657-5G
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 96%
2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈N₂O₂·HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00136280
Número CAS: 24835-08-3