Print…
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR914606-1G OR914606-5G
APOSOR914606-1GEA 183 EUR
APOSOR914606-1G APOSOR914606-5G
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene
Fórmula: C₁₀H₁₃BrS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973729
Número CAS: 25752-90-3