Print…
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9146-1G OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA 98.6 EUR
APOSOR9146-1G APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de Fusão: 221…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03839859
Número CAS: 186129-25-9