Print…
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
OR914551-100G OR914551-500G
APOSOR914551-100GEA 89.9 EUR
APOSOR914551-100G APOSOR914551-500G
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002777
Número CAS: 1929-29-9