Print…
2-Chloro-5-methylanisole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzene
OR914539-1G OR914539-25G OR914539-5G
APOSOR914539-1GEA 125 EUR
APOSOR914539-1G APOSOR914539-25G APOSOR914539-5G
2-Chloro-5-methylanisole 96%
2-Chloro-5-methylanisole
Fórmula: C₈H₉ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01679710
Número CAS: 73909-16-7