Print…
3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR914491-1G OR914491-5G
APOSOR914491-1GEA 270 EUR
APOSOR914491-1G APOSOR914491-5G
3'-Chloro-o-formotoluidide 95%
3'-Chloro-o-formotoluidide
Fórmula: C₈H₈ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021009
Número CAS: 71862-02-7