Print…
o-Anisaldeído 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
OR914416-100G OR914416-25G OR914416-5G
APOSOR914416-100GEA 29 EUR
APOSOR914416-100G APOSOR914416-25G APOSOR914416-5G
o-Anisaldeído 98%
o-Anisaldeído
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 238 °C
Ponto de Fusão: 34…40 °C
Ponto de Inflamação: 117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003308
Número CAS: 135-02-4