Print…
1-Boc-3-methylenepyrrolidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR914414-1G OR914414-5G
APOSOR914414-1GEA 21.5 EUR
APOSOR914414-1G APOSOR914414-5G
1-Boc-3-methylenepyrrolidine 95%
1-Boc-3-methylenepyrrolidine
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12407903
Número CAS: 114214-71-0