Print…
3-Benzoylbenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR914410-25G OR914410-5G
APOSOR914410-25GEA 304 EUR
APOSOR914410-25G APOSOR914410-5G
3-Benzoylbenzyl bromide
3-Benzoylbenzyl bromide
Fórmula: C₁₄H₁₁BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044727
Número CAS: 22071-24-5