Print…
Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR914405-100G OR914405-25G OR914405-5G
APOSOR914405-100GEA 614 EUR
APOSOR914405-100G APOSOR914405-25G APOSOR914405-5G
Ethyl pyrrolidinoacetate 98%
Ethyl pyrrolidinoacetate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012085
Número CAS: 22041-19-6