Print…
4-Cyanophenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR914390-1G OR914390-25G
APOSOR914390-1GEA 0 EUR
APOSOR914390-1G APOSOR914390-25G
4-Cyanophenylacetic acid 98%
4-Cyanophenylacetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798066
Número CAS: 5462-71-5