Print…
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,2-Propyleneglycol sulphite, 1,2-Propanediol Cyclic Sulphite, 1,2-Propylene sulphite
OR914378-100G OR914378-25G OR914378-500G
APOSOR914378-100GEA 219 EUR
APOSOR914378-100G APOSOR914378-25G APOSOR914378-500G
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers) 98%
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers)
Fórmula: C₃H₆O₃S
Peso Molecular: 122.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041209
Número CAS: 1469-73-4