Print…
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid
OR9143-1G OR9143-250MG
APOSOR9143-1GEA 78.3 EUR
APOSOR9143-1G APOSOR9143-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₃
Peso Molecular: 203.2 g/mol
Ponto de Fusão: 182…183.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00275475
Número CAS: 18735-74-5