Print…
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-bromoisoxazole-5-carboxylate
OR914272-1G OR914272-5G
APOSOR914272-1GEA 85.7 EUR
APOSOR914272-1G APOSOR914272-5G
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-3-bromoisoxazole-5-carboxylate
Fórmula: C₆H₆BrNO₃
Peso Molecular: 220.0200 g/mol
Ponto de Fusão: 47…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04035587
Número CAS: 105174-97-8