Print…
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR914253-10G OR914253-1G OR914253-5G
APOSOR914253-10GEA 678 EUR
APOSOR914253-10G APOSOR914253-1G APOSOR914253-5G
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00968939
Número CAS: 101682-68-2